D(-)-β-mercaptovaline
Fournisseur: Molekula
47221894-5G
MOLE47221894-5GEA 0 EUR InStock
MOLE47221894-5G
D(-)-β-mercaptovaline
D(-)-β-mercaptovaline
Formule: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064302
Numéro CAS: 52-67-5
EINECS: 200-148-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité