2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
Fournisseur: Molekula
47876479-5G
MOLE47876479-5GEA 0 EUR InStock
MOLE47876479-5G
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
Formule: C₈H₇Cl₂NO₃
Numéro MDL: MFCD00270764
Numéro CAS: 99817-36-4
EINECS: 420-740-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité