Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-chloronicotinique

Fournisseur: Molekula
Attention

48132063-100G
MOLE48132063-100GEA 0 EUR InStock
MOLE48132063-100G
Acide 2-chloronicotinique
Acide 2-chloronicotinique


Formule: C₆H₄ClNO₂
Point d'ébullition: 284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006236
Numéro CAS: 2942-59-8
EINECS: 220-937-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité