Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitrorésorcinol

Fournisseur: Molekula

48372557-25G
MOLE48372557-25GEA 0 EUR InStock
MOLE48372557-25G
2-Nitrorésorcinol
2-Nitrorésorcinol


Formule: C₆H₅NO₄
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80…84 °C
Densité: 1.3526 g/cm³ (96.7 °C)
Numéro MDL: MFCD00007124
Numéro CAS: 601-89-8
EINECS: 210-010-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité