5-Chloro-2-fluoroaniline
Fournisseur: Molekula
Attention
48709208-25G
MOLE48709208-25GEA 0 EUR InStock
MOLE48709208-25G
5-Chloro-2-fluoroaniline
5-Chloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
Numéro MDL: MFCD00069416
Numéro CAS: 2106-05-0
EINECS: 218-284-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité