Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Difluorophénol

Fournisseur: Molekula

48747018-5G
MOLE48747018-5GEA 0 EUR InStock
MOLE48747018-5G
2,3-Difluorophénol
2,3-Difluorophénol


Formule: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Point d'ébullition: 54 °C (25 mmHg)
Point de fusion: 30…32 °C
Numéro MDL: MFCD00010262
Numéro CAS: 6418-38-8
ONU: 2921
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité