Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-naphtoïque

Fournisseur: Molekula
Synonyms: β-Naphthoic acid

48753954-100G
MOLE48753954-100GEA 0 EUR InStock
MOLE48753954-100G
Acide 2-naphtoïque
Acide 2-naphtoïque


Formule: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
Point d'ébullition: 333 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 180…183 °C
Densité: 1.382 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004101
Numéro CAS: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Merck Index: 12,06469
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité