Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-N,N-diéthylacétamide

Fournisseur: Molekula

49034517-25G
MOLE49034517-25GEA 0 EUR InStock
MOLE49034517-25G
2-Chloro-N,N-diéthylacétamide
2-Chloro-N,N-diéthylacétamide


Formule: C₆H₁₂ClNO
Numéro MDL: MFCD00000928
Numéro CAS: 2315-36-8
EINECS: 219-019-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité