Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-2-pentanone

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 5-Chloropentan-2-one

49200869-100G
MOLE49200869-100GEA 0 EUR InStock
MOLE49200869-100G
5-Chloro-2-pentanone
5-Chloro-2-pentanone


Formule: C₅H₉ClO
MW: 120,58 g/mol
Point d'ébullition: 71 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 1,057 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001008
Numéro CAS: 5891-21-4
EINECS: 227-565-8
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité