Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bismuth (III) oxyde

Fournisseur: Molekula
Attention

49280974-500G
MOLE49280974-500GEA 0 EUR InStock
MOLE49280974-500G
Bismuth (III) oxyde
Bismuth (III) oxyde


Formule: BiO₃
Point d'ébullition: 1890 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 825 °C
Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003462
Numéro CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité