2-Amino-6-nitrobenzothiazole
Fournisseur: Molekula
49445000-25G
MOLE49445000-25GEA 0 EUR InStock
MOLE49445000-25G
2-Amino-6-nitrobenzothiazole
2-Amino-6-nitrobenzothiazole
Formule: C₇H₅N₃O₂S
Point de fusion: 252 °C
Densité: 1.649 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005786
Numéro CAS: 6285-57-0
EINECS: 228-513-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité