(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Fournisseur: Molekula
49727033-1G
MOLE49727033-1GEA 0 EUR InStock
MOLE49727033-1G
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00078062
Numéro CAS: 7326-19-4
EINECS: 230-803-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité