ω-Bromo-2-fluoroacétophénone
Fournisseur: Molekula
50038779-1G
MOLE50038779-1GEA 0 EUR InStock
MOLE50038779-1G
ω-Bromo-2-fluoroacétophénone
ω-Bromo-2-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆BrFO
Numéro MDL: MFCD00278796
Numéro CAS: 655-15-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité