(S)-(+)-2-Butanol
Fournisseur: Molekula
Danger
50323992-1G
MOLE50323992-1GEA 0 EUR InStock
MOLE50323992-1G
(S)-(+)-2-Butanol
(S)-(+)-2-Butanol
Formule: C₄H₁₀O
MW: 74,12 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –114 °C
Densité: 0.808 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064281
Numéro CAS: 4221-99-2
EINECS: 224-168-1
ONU: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité