Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Nitrophénol

Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: m-Nitrophenol

50430656-25G
MOLE50430656-25GEA 0 EUR InStock
MOLE50430656-25G
3-Nitrophénol
3-Nitrophénol


Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32…35 °C
Densité: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007240
Numéro CAS: 554-84-7
EINECS: 209-079-8
ONU: 3458
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06682
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité