Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perfluorodécahydronaphtalène (mélange d'isomères cis et trans)

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Perfluoro(decahydronaphthalene), Perfluorodecalin, Perfluorodecahydronaphthalene

50547934-100G
MOLE50547934-100GEA 0 EUR InStock
MOLE50547934-100G
Perfluorodécahydronaphtalène (mélange d'isomères cis et trans)
Perfluorodécahydronaphtalène


Formule: C₁₀F₁₈
MW: 462,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010626
Numéro CAS: 306-94-5
EINECS: 206-192-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité