5-(Éthylthio)-1H-tétrazole (ETT)
Fournisseur: Molekula
51057635-25G
MOLE51057635-25GEA 0 EUR InStock
MOLE51057635-25G
5-(Éthylthio)-1H-tétrazole (ETT)
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT)
Formule: C₃H₆N₄S
Numéro MDL: MFCD00068733
Numéro CAS: 89797-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité