Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fuchsine basique

Fournisseur: Molekula
Danger

51119322-25G
MOLE51119322-25GEA 0 EUR InStock
MOLE51119322-25G
Fuchsine basique
Fuchsine basique


Formule: C₂₀H₂₀ClN₃
Point de fusion: 235 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012569
Numéro CAS: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Merck Index: 12,05686
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité