1,3-Dichloro-5-nitrobenzène
Fournisseur: Molekula
Attention
51470062-25G
MOLE51470062-25GEA 0 EUR InStock
MOLE51470062-25G
1,3-Dichloro-5-nitrobenzène
1,3-Dichloro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Point de fusion: 64…65 °C
Densité: 1,69 g/cm³ (14 °C)
Numéro MDL: MFCD00007211
Numéro CAS: 618-62-2
EINECS: 210-557-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité