2-Chloroquinoléine
Fournisseur: Molekula
Attention
51515140-5G
MOLE51515140-5GEA 0 EUR InStock
MOLE51515140-5G
2-Chloroquinoléine
2-Chloroquinoléine
Formule: C₉H₆ClN
Point d'ébullition: 266…267 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 38 °C
Densité: 1,2464 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006741
Numéro CAS: 612-62-4
EINECS: 210-317-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité