(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Fournisseur: Molekula
51779232-25G
MOLE51779232-25GEA 0 EUR InStock
MOLE51779232-25G
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Formule: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16621721
Numéro CAS: 128446-35-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité