Acide 4-vinylbenzoïque
Fournisseur: Molekula
Attention
51779787-1G
MOLE51779787-1GEA 0 EUR InStock
MOLE51779787-1G
Acide 4-vinylbenzoïque
Acide 4-vinylbenzoïque
Formule: C₉H₈O₂
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002569
Numéro CAS: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité