Acide 5-chloro-2-méthoxybenzoïque
Fournisseur: Molekula
52004574-500G
MOLE52004574-500GEA 0 EUR InStock
MOLE52004574-500G
Acide 5-chloro-2-méthoxybenzoïque
Acide 5-chloro-2-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇ClO₃
Numéro MDL: MFCD00017546
Numéro CAS: 3438-16-2
EINECS: 222-343-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité