5-Chloro-2-benzoxazolinone
Fournisseur: Molekula
52084942-100G
MOLE52084942-100GEA 0 EUR InStock
MOLE52084942-100G
5-Chloro-2-benzoxazolinone
5-Chloro-2-benzoxazolinone
Formule: C₇H₄ClNO₂
Numéro MDL: MFCD00005717
Numéro CAS: 95-25-0
EINECS: 202-403-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité