Bromure de tétrapropylammonium
Fournisseur: Molekula
52126738-100G
MOLE52126738-100GEA 0 EUR InStock
MOLE52126738-100G
Bromure de tétrapropylammonium
Bromure de tétrapropylammonium
Formule: C₁₂H₂₈BrN
Point de fusion: 265…274 °C
Numéro MDL: MFCD00011840
Numéro CAS: 1941-30-6
EINECS: 217-727-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité