2-Amino-6-(trifluorométhyl)pyridine
Fournisseur: Molekula
52130800-1G
MOLE52130800-1GEA 0 EUR InStock
MOLE52130800-1G
2-Amino-6-(trifluorométhyl)pyridine
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78…80 °C
Numéro MDL: MFCD03093868
Numéro CAS: 34486-24-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité