2-Bromo-1,1-diméthoxyéthane
Fournisseur: Molekula
Danger
52286577-100G
MOLE52286577-100GEA 0 EUR InStock
MOLE52286577-100G
2-Bromo-1,1-diméthoxyéthane
2-Bromo-1,1-diméthoxyéthane
Formule: BrH₂CCH(OCH₃)₂
Point d'ébullition: 148 °C (1013 hPa)
Densité: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000213
Numéro CAS: 7252-83-7
EINECS: 230-669-6
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité