2'-Deoxycytidine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, deoxyC
52321233-1G
MOLE52321233-1GEA 0 EUR InStock
MOLE52321233-1G
2'-Deoxycytidine
2'-Deoxycytidine
Formule: C₉H₁₃N₃O₄
MW: 227,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006547
Numéro CAS: 951-77-9
EINECS: 213-454-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité