Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3-Amino-4-carbethoxypyrazole, Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
52361395-5G
MOLE52361395-5GEA 0 EUR InStock
MOLE52361395-5G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005238
Numéro CAS: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité