EDTA sel tripotassique
Fournisseur: Molekula
52369963-100G
MOLE52369963-100GEA 0 EUR InStock
MOLE52369963-100G
EDTA sel tripotassique
EDTA sel tripotassique
Formule: C₁₀H₁₃K₃N₂O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013304
Numéro CAS: 17572-97-3
EINECS: 241-543-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité