Acide 1-adamantanecarboxylique
Fournisseur: Molekula
52480099-100G
MOLE52480099-100GEA 0 EUR InStock
MOLE52480099-100G
Acide 1-adamantanecarboxylique
Adamantane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₆O₂
Point de fusion: 172…175 °C
Densité: 1.221 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00074720
Numéro CAS: 828-51-3
EINECS: 212-584-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité