Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,4-Dibromotoluène

Fournisseur: Molekula

52617544-100G
MOLE52617544-100GEA 0 EUR InStock
MOLE52617544-100G
α,4-Dibromotoluène
α,4-Dibromotoluène


Formule: C₇H₆Br₂
Point d'ébullition: 129…130 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000179
Numéro CAS: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01393
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité