Guanine
Fournisseur: Molekula
52634391-100G
MOLE52634391-100GEA 0 EUR InStock
MOLE52634391-100G
Guanine
Guanine
Formule: C₅H₅N₅O
Point de fusion: > 220 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071533
Numéro CAS: 73-40-5
EINECS: 200-799-8
Merck Index: 13,04580
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité