Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromotoluène

Fournisseur: Molekula

52688778-100G
MOLE52688778-100GEA 0 EUR InStock
MOLE52688778-100G
2-Bromotoluène
2-Bromotoluène


Formule: C₇H₇Br
MW: 171,04 g/mol
Point d'ébullition: 181.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –27 °C
Densité: 1.4192 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000068
Numéro CAS: 95-46-5
EINECS: 202-421-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01424
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité