Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Diméthylamino)benzaldéhyde

Fournisseur: Molekula

52742798-500G
MOLE52742798-500GEA 0 EUR InStock
MOLE52742798-500G
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde


Formule: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Point d'ébullition: 176…177 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 72 °C
Densité: 1.0254 g/cm³ (99.9 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003381
Numéro CAS: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité