2-Nitrobiphényle
Fournisseur: Molekula
52908098-25G
MOLE52908098-25GEA 0 EUR InStock
MOLE52908098-25G
2-Nitrobiphényle
2-Nitrobiphényle
Formule: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007126
Numéro CAS: 86-00-0
EINECS: 201-646-8
Merck Index: 12,06689
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité