Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyridine-3-acétonitrile

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3-Pyridineacetonitrile, 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile

52960883-25G
MOLE52960883-25GEA 0 EUR InStock
MOLE52960883-25G
Pyridine-3-acétonitrile
Pyridine-3-acétonitrile


Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006406
Numéro CAS: 6443-85-2
EINECS: 229-241-1
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité