Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Nitro-p-crésol

Fournisseur: Molekula

52961516-25G
MOLE52961516-25GEA 0 EUR InStock
MOLE52961516-25G
3-Nitro-p-crésol
3-Nitro-p-crésol


Formule: C₇H₇NO₃
Point de fusion: 78…81 °C
Numéro MDL: MFCD00007244
Numéro CAS: 2042-14-0
EINECS: 218-044-6
ONU: 2446
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité