Phloroglucinol dihydraté
Fournisseur: Molekula
Attention
53027361-100G
MOLE53027361-100GEA 0 EUR InStock
MOLE53027361-100G
Phloroglucinol dihydraté
Phloroglucinol dihydraté
Formule: C₆H₆O₃·2H₂O
Point de fusion: 218…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149090
Numéro CAS: 6099-90-7
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 13,07413
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité