Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aluminium chlorure

Fournisseur: Molekula
Danger

53253597-1KG
MOLE53253597-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE53253597-1KG
Aluminium chlorure
Aluminium chloride


Formule: AlCl₃
Point d'ébullition: 180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 180…181 °C
Densité: liquid 1,31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003422
Numéro CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
ONU: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité