1-Acétyl-4-pipéridone
Fournisseur: Molekula
53288356-25G
MOLE53288356-25GEA 0 EUR InStock
MOLE53288356-25G
1-Acétyl-4-pipéridone
1-Acetyl-4-piperidone
Formule: C₇H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00006190
Numéro CAS: 32161-06-1
EINECS: 250-937-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité