5-Aminoindole
Fournisseur: Molekula
53302534-1G
MOLE53302534-1GEA 0 EUR InStock
MOLE53302534-1G
5-Aminoindole
5-Aminoindole
Formule: C₈H₈N₂
Point d'ébullition: 190 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 131…134 °C
Numéro MDL: MFCD00005679
Numéro CAS: 5192-03-0
EINECS: 225-977-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité