Chlorure de cetrimonium
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Cetyltrimethylammonium chloride, (1-Hexadecyl)trimethylammonium chloride, Hexadecyltrimethylammonium chloride, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium chloride, CTAC
53473813-100G
MOLE53473813-100GEA 0 EUR InStock
MOLE53473813-100G
Chlorure de cetrimonium
Chlorure de cetrimonium
Formule: C₁₉H₄₂ClN
MW: 320 g/mol
Point de fusion: 232…233 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011773
Numéro CAS: 112-02-7
EINECS: 203-928-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité