Chlorure de 4-méthoxybenzènesulfonyle
Fournisseur: Molekula
53721304-100G
MOLE53721304-100GEA 0 EUR InStock
MOLE53721304-100G
Chlorure de 4-méthoxybenzènesulfonyle
Chlorure de 4-méthoxybenzènesulfonyle
Formule: C₇H₇ClO₃S
Point d'ébullition: 316 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…42 °C
Numéro MDL: MFCD00007446
Numéro CAS: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité