(S)-(+)-1-Méthoxy-2-propanol
Fournisseur: Molekula
54373270-1G
MOLE54373270-1GEA 0 EUR InStock
MOLE54373270-1G
(S)-(+)-1-Méthoxy-2-propanol
(S)-(+)-1-Méthoxy-2-propanol
Formule: C₄H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632588
Numéro CAS: 26550-55-0
ONU: 3092
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité