L(+)-Lysine monohydraté
Fournisseur: Molekula
54686501-100G
MOLE54686501-100GEA 0 EUR InStock
MOLE54686501-100G
L(+)-Lysine monohydraté
L(+)-Lysine monohydraté
Formule: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
Point de fusion: 225 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151035
Numéro CAS: 39665-12-8
EINECS: 200-294-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité