Chlorure de dodécyltrimethylammonium 25% en solution aqueuse
Fournisseur: Molekula
Attention
54952018-1L
MOLE54952018-1LEA 0 EUR InStock
MOLE54952018-1L
Chlorure de dodécyltrimethylammonium 25% en solution aqueuse
Chlorure de dodécyltrimethylammonium
Formule: C₁₅H₃₄ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041974
Numéro CAS: 112-00-5
EINECS: 203-927-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité