4-Chloroindole
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 4-Chloro-1H-indole
55184667-1G
MOLE55184667-1GEA 0 EUR InStock
MOLE55184667-1G
4-Chloroindole
4-Chloroindole
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 84…86 °C
Densité: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005665
Numéro CAS: 25235-85-2
EINECS: 246-747-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité