2,4-Diméthoxyaniline
Fournisseur: Molekula
55247174-100G
MOLE55247174-100GEA 0 EUR InStock
MOLE55247174-100G
2,4-Diméthoxyaniline
2,4-Diméthoxyaniline
Formule: C₈H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39 °C
Point d'éclair: >130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008371
Numéro CAS: 2735-04-8
EINECS: 220-355-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité