Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoylchloride
55822469-5G
MOLE55822469-5GEA 0 EUR InStock
MOLE55822469-5G
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₉H₃ClF₆O
MW: 276,57 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C (24 mmHg)
Densité: 1.53 g/cm³ (19 °C)
Numéro MDL: MFCD00000387
Numéro CAS: 785-56-8
EINECS: 212-322-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité